4-Butylbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936806-5G
APOSOR936806-5GEA 444 EUR
APOSOR936806-5G
4-Butylbenzylamin 95%
4-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258855
CAS-Nummer: 57802-79-6