N,4′-Dimethylformanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-N-(p-tolyl)formamide
OR936825-1G
APOSOR936825-1GEA
95.7
EUR
APOSOR936825-1G
N,4′-Dimethylformanilid 95%
N,4′-Dimethylformanilid
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2739-04-0 |