2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936885-100G
OR936885-10G
OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA
734
EUR
APOSOR936885-100G
APOSOR936885-10G
APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoat 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₉H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059079 CAS-Nummer: 2496-90-4 |