1,2-Di(2-pyridyl)ethylen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936887-1G
APOSOR936887-1GEA
154
EUR
APOSOR936887-1G
1,2-Di(2-pyridyl)ethylen 95%
1,2-Di(2-pyridyl)ethylen
Formel:
C₁₂H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006356 CAS-Nummer: 1437-15-6 |