trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936898-5G
APOSOR936898-5GEA
250
EUR
APOSOR936898-5G
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Formel:
C₈H₁₆O₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008498 CAS-Nummer: 54125-02-9 |