3-Methyl-1,5-pentandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936911-500G
APOSOR936911-500GEA
66.7
EUR
APOSOR936911-500G
3-Methyl-1,5-pentandiol 95%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039547 CAS-Nummer: 4457-71-0 |