5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936925-25G
APOSOR936925-25GEA
0
EUR
APOSOR936925-25G
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole 97%
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Formel:
C₉H₁₀N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01326487 CAS-Nummer: 55489-15-1 |