4-(Pentyloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936941-1G
OR936941-5G
APOSOR936941-1GEA
21.5
EUR
APOSOR936941-1G
APOSOR936941-5G
4-(Pentyloxy)phenol 95%
4-(Pentyloxy)phenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044283 CAS-Nummer: 18979-53-8 |