N-(2-Methoxyethyl)Ethylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Ethyl-2-methoxyethanamine, N-Ethyl-2-methoxyethylamine
OR936987-5G
APOSOR936987-5GEA
151
EUR
APOSOR936987-5G
N-(2-Methoxyethyl)Ethylamin 97%
N-(2-Methoxyethyl)Ethylamin
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144876 CAS-Nummer: 34322-82-2 |