1-Butyl-2-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937097-5G
APOSOR937097-5GEA
0
EUR
APOSOR937097-5G
1-Butyl-2-nitrobenzol 95%
1-Butyl-2-nitrobenzene
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
7137-55-5 |