4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
OR9371-1G
OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9371-1G
APOSOR9371-5G
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClIN Molecular Weight: 269.51 g/mol Schmelzpunkt: 275…280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039324 CAS-Nummer: 59528-27-7 |