2,7-Dimethoxy-1,4,5,8-tetrahydronaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937133-5G
APOSOR937133-5GEA 183 EUR
APOSOR937133-5G
2,7-Dimethoxy-1,4,5,8-tetrahydronaphthalin 97%
2,7-Dimethoxy-1,4,5,8-tetrahydronaphthalene
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269695
CAS-Nummer: 1614-82-0