2-Methoxybiphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Biphenyl-2-yl methyl ether, 2-Phenylanisole
OR937140-25G
APOSOR937140-25GEA
75.4
EUR
APOSOR937140-25G
2-Methoxybiphenyl 95%
2-Methoxybiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₂O Molecular Weight: 184,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008367 CAS-Nummer: 86-26-0 |