1,2-Heptandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937209-10G
OR937209-1G
OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA
683
EUR
APOSOR937209-10G
APOSOR937209-1G
APOSOR937209-5G
1,2-Heptandiol 95%
1,2-Heptanediol
Formel:
C₇H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861287 CAS-Nummer: 3710-31-4 |