(±)-1-Octen-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937218-500G
APOSOR937218-500GEA
163
EUR
APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formel:
C₈H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004589 CAS-Nummer: 3391-86-4 |