1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Phenyl-1-imidazolyl)propionitrile
OR937224-25G
APOSOR937224-25GEA 154 EUR
APOSOR937224-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole
Formel: C₁₂H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 23996-12-5