3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937265-1G
OR937265-5G
APOSOR937265-1GEA
0
EUR
APOSOR937265-1G
APOSOR937265-5G
3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
3-Acetylbenzo[b]thiophene
Formel:
C₁₀H₈OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051638 CAS-Nummer: 1128-05-8 |