3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937277-250MG
APOSOR937277-250MGEA
905
EUR
APOSOR937277-250MG
3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid 95%
3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid
Formel:
C₄H₂Cl₂O₂S Molecular Weight: 185.02 g/mol Schmelzpunkt: 108 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
52819-14-4 |