2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937287-5G
APOSOR937287-5GEA
140
EUR
APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formel:
C₇H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012304 CAS-Nummer: 16386-93-9 |