2-Methyl-6-(2-methyl-2-propanyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-tert-Butyl-o-toluidine
OR937298-1G
APOSOR937298-1GEA 473 EUR
APOSOR937298-1G
2-Methyl-6-(2-methyl-2-propanyl)anilin 95%
2-tert-Butyl-6-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025208
CAS-Nummer: 13117-94-7