2-Chlor-6-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937301-5G
APOSOR937301-5GEA 162 EUR
APOSOR937301-5G
2-Chlor-6-methylbenzonitril 95%
2-Chlor-6-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001782
CAS-Nummer: 6575-09-3