3-(Dimethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9374-1G
APOSOR9374-1GEA
205
EUR
APOSOR9374-1G
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 96%
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BN₂O₅ Molecular Weight: 238,005 g/mol Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235061 CAS-Nummer: 874219-44-0 |