2-Butyl-3-methylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937428-1G
APOSOR937428-1GEA
0
EUR
APOSOR937428-1G
2-Butyl-3-methylpyrazin 95%
2-Butyl-3-methylpyrazine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038031 CAS-Nummer: 15987-00-5 |