4-Isopropylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937443-1G
OR937443-5G
APOSOR937443-1GEA
168
EUR
APOSOR937443-1G
APOSOR937443-5G
4-Isopropylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₉H₁₉N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16853065 CAS-Nummer: 52430-81-6 |