1-(1-Pyrrolidinyl)ethanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Pyrrolidin-1-yl)ethanone
OR937467-5G
APOSOR937467-5GEA
120
EUR
APOSOR937467-5G
1-(1-Pyrrolidinyl)ethanon 95%
1-Acetylpyrrolidine
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014096 CAS-Nummer: 4030-18-6 |