1-(3-Brompropyl)-1H-pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 249 EUR
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Brompropyl)-1H-pyrrol 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formel: C₇H₁₀BrN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191324
CAS-Nummer: 100779-91-7