2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937540-1G
OR937540-250MG
APOSOR937540-1GEA
0
EUR
APOSOR937540-1G
APOSOR937540-250MG
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylmethylamino)pyridine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038419 CAS-Nummer: 77200-12-5 |