2-(2-Chlorethoxy)tetrahydropyran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937581-25G
OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA
129
EUR
APOSOR937581-25G
APOSOR937581-5G
2-(2-Chlorethoxy)tetrahydropyran 96%
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142761 CAS-Nummer: 5631-96-9 |