Trimethylsilylmethyl azide 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR937595-1G OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA 357 EUR
APOSOR937595-1G APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Formel: C₄H₁₁N₃Si
Siedepunkt: 60 °C/86mmHg
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059964
CAS-Nummer: 87576-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR