Acrylsäure-Isoamylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937646-25G
OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA
502
EUR
APOSOR937646-25G
APOSOR937646-5G
Acrylsäure-Isoamylester 95%
Isoamyl acrylate
Formel:
C₈H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053725 CAS-Nummer: 4245-35-6 |