(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1S)-1-(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diol
OR937676-5G
APOSOR937676-5GEA
74.1
EUR
APOSOR937676-5G
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol
Formel:
C₈H₉ClO₂ Molecular Weight: 172.608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863241 CAS-Nummer: 133082-13-0 |