5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
OR937742-1G
OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA
78.3
EUR
APOSOR937742-1G
APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Formel:
C₉H₁₄O₂ Molecular Weight: 154.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167595 CAS-Nummer: 6707-12-6 |