1-Benzoyl-4-piperidinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9378-1G
APOSOR9378-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9378-1G
1-Benzoyl-4-piperidinon 98%
1-Benzoylpiperidin-4-one
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 55…59 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006189
CAS-Nummer: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9