3-Acryloyl-2-oxazolidinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Acryloyloxazolidin-2-one
OR937850-1G
APOSOR937850-1GEA 410 EUR
APOSOR937850-1G
3-Acryloyl-2-oxazolidinone 98%
3-Acryloyl-2-oxazolidinone
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038407
CAS-Nummer: 2043-21-2