[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937878-1G
APOSOR937878-1GEA
290
EUR
APOSOR937878-1G
[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]methylamine 97%
[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]methylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07400597 CAS-Nummer: 72955-82-9 |