1,2-Dihydroxyindan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937916-10G
OR937916-1G
OR937916-5G
APOSOR937916-10GEA
683
EUR
APOSOR937916-10G
APOSOR937916-1G
APOSOR937916-5G
1,2-Dihydroxyindan 95%
1,2-Dihydroxyindan
Formel:
C₉H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
4370-02-9 |