Ethylene glycol mono-m-tolyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937919-5G
APOSOR937919-5GEA 0 EUR
APOSOR937919-5G
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether 98%
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether
Formel: C₉H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014035
CAS-Nummer: 13605-19-1