Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR937920-1G
APOSOR937920-1GEA
0
EUR
APOSOR937920-1G
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer
Formel:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044874 CAS-Nummer: 12012-95-2 |