1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938005-1G
OR938005-250MG
APOSOR938005-1GEA
632
EUR
APOSOR938005-1G
APOSOR938005-250MG
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781179 CAS-Nummer: 23616-29-7 |