2-Cyclopentylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938017-5G
APOSOR938017-5GEA
30.6
EUR
APOSOR938017-5G
2-Cyclopentylethanol 95%
2-Cyclopentylethanol
Formel:
C₇H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019301 CAS-Nummer: 766-00-7 |