1,5-Dimethyl-2-piperidinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938034-10G
OR938034-1G
OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA
754
EUR
APOSOR938034-10G
APOSOR938034-1G
APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidinon 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701098 CAS-Nummer: 86917-58-0 |