N-Methylacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938036-25G
APOSOR938036-25GEA 63.8 EUR
APOSOR938036-25G
N-Methylacetanilid 98%
N-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026181
CAS-Nummer: 579-10-2