cis-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938037-25G
APOSOR938037-25GEA
190
EUR
APOSOR938037-25G
cis-4-Hydroxycyclohexancarbonsäure 98%
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molecular Weight: 144.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093477 CAS-Nummer: 3685-22-1 |