3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938091-1G
APOSOR938091-1GEA
683
EUR
APOSOR938091-1G
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide 95%
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formel:
C₈H₁₅NO Molecular Weight: 141,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010542 CAS-Nummer: 10135-38-3 |