Potassium isopropylxanthate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938096-25G
OR938096-5G
APOSOR938096-25GEA
98.6
EUR
APOSOR938096-25G
APOSOR938096-5G
Potassium isopropylxanthate 95%
Potassium isopropylxanthate
Formel:
C₄H₈OS₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004930 CAS-Nummer: 140-92-1 |