4-Isopropylthiazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938097-1G
APOSOR938097-1GEA
567
EUR
APOSOR938097-1G
4-Isopropylthiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Isopropylthiazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864275 CAS-Nummer: 300831-06-5 |