3-Anilino-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
OR938169-5G
APOSOR938169-5GEA
208
EUR
APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formel:
C₉H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15206074 CAS-Nummer: 31121-11-6 |