2-Naphthylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Essigsäure(2-naphthyl)ester, β-Naphthylacetat, Essigsäure(β-naphthyl)ester
OR938172-25G
APOSOR938172-25GEA
69.6
EUR
APOSOR938172-25G
2-Naphthylacetat 95%
2-Naphthylacetat
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004060 CAS-Nummer: 1523-11-1 |