4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9382-1G
APOSOR9382-1GEA
263
EUR
APOSOR9382-1G
4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 95%
4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₅S Molecular Weight: 299,1500 g/mol Schmelzpunkt: 157…159 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235037 CAS-Nummer: 874219-18-8 |