Pent-4-yn-1-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938293-500MG
APOSOR938293-500MGEA
346
EUR
APOSOR938293-500MG
Pent-4-yn-1-amine hydrochloride 97%
Pent-4-yn-1-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₉N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22836507 CAS-Nummer: 173987-24-1 |